吡啶盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 吡啶盐酸盐
P1637-25G P1637-500G
TCIAP1637-25GEA 0 CNY
TCIAP1637-25G TCIAP1637-500G
吡啶盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
吡啶盐酸盐
分子式: C₅H₆ClN
沸点: 222,5 °C (1013 hPa)
溶点: 144 °C
密度: 1,34 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012802
CAS号: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&vid=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %