丙炔酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 乙炔基羧酸乙酯
P0529-25ML P0529-5ML
TCIAP0529-25MLEA 0 CNY
TCIAP0529-25ML TCIAP0529-5ML
丙炔酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
丙炔酸乙酯
分子式: C₅H₆O₂
沸点: 119°C
溶点: 9 °C
密度: 0,9788 g/cm³ (4 °C)
闪点: 25°C
MDL编号: MFCD00009184
CAS号: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN号: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01895050f409b64d03b793aa47a09af69812152b&vid=01895050f409b64d03b793aa47a09af69812152b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %