苯基三甲基溴化铵 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三甲基苯基溴化铵
P0243-25G P0243-500G
TCIAP0243-25GEA 0 CNY
TCIAP0243-25G TCIAP0243-500G
苯基三甲基溴化铵 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
苯基三甲基溴化铵
分子式: C₉H₁₄BrN
分子量: 216.12 g/mol
溶点: 214
MDL编号: MFCD00011788
CAS号: 16056-11-4
EINECS: 240-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&vid=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency