苯丙炔酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
M2080-25G M2080-5G
TCIAM2080-25GEA 0 CNY
TCIAM2080-25G TCIAM2080-5G
苯丙炔酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
苯丙炔酸甲酯
分子式: C₁₀H₈O₂
分子量: 160.17 g/mol
沸点: 103°C
溶点: 26
密度: 1.083
MDL编号: MFCD00041685
CAS号: 4891-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&vid=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %