甲氧基三甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三甲基甲氧基硅, 三甲基甲氧基硅烷
M0688-25ML M0688-250ML
TCIAM0688-25MLEA 0 CNY
TCIAM0688-25ML TCIAM0688-250ML
甲氧基三甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
甲氧基三甲基硅烷
分子式: C₄H₁₂OSi
分子量: 104.22 g/mol
沸点: 57°C
密度: 0.755
闪点: –30°C
MDL编号: MFCD00008344
CAS号: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&vid=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %