甲酸己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Formic acid hexyl ester, n-Hexyl formate
H1271-25ML H1271-500ML
TCIAH1271-25MLEA 0 CNY
TCIAH1271-25ML TCIAH1271-500ML
甲酸己酯 ≥98.0% (by GC)
甲酸己酯
分子式: C₇H₁₄O₂
沸点: 156°C
溶点: –63°C
密度: 0,875 g/cm³ (20 °C)
闪点: 48°C
MDL编号: MFCD00046146
CAS号: 629-33-4
EINECS: 211-087-1
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&vid=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %