二乙二醇丁醚醋酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-(2-正丁氧基乙氧基)乙酸乙酯, 丁基二甘醇乙酸酯
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 0 CNY
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
二乙二醇丁醚醋酸酯 ≥98.0% (by GC)
二乙二醇丁醚醋酸酯
分子式: C₁₀H₂₀O₄
分子量: 204.27 g/mol
沸点: 247°C
溶点: –32°C
闪点: 124°C
MDL编号: MFCD00009458
CAS号: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %