二甲基砜 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
二甲砜
M0509-25G
M0509-500G
TCIAM0509-25GEA
0
CNY
TCIAM0509-25G
TCIAM0509-500G
二甲基砜 ≥99.0% (by GC)
二甲基砜
分子式:
C₂H₆O₂S 分子量: 94.13 g/mol 沸点: 238°C |
MDL编号:
MFCD00007566 CAS号: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Merck Index: 14,03258 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |