氰乙酸甲酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C0442-25ML C0442-500ML
TCIAC0442-25MLEA 0 CNY
TCIAC0442-25ML TCIAC0442-500ML
氰乙酸甲酯 ≥99.0% (通过GC)
氰乙酸甲酯
分子式: C₄H₅NO₂
沸点: 205°C
密度: 1,13 g/cm³ (20 °C)
闪点: 105°C
MDL编号: MFCD00001939
CAS号: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&vid=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %