氰乙酸丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Cyanoacetic acid butyl ester
C0440-25G C0440-500G
TCIAC0440-25GEA 0 CNY
TCIAC0440-25G TCIAC0440-500G
氰乙酸丁酯 ≥98.0% (by GC)
氰乙酸丁酯
分子式: C₇H₁₁NO₂
沸点: 231°C
溶点: –80 °C
密度: 1,001 g/cm³ (20 °C)
闪点: 112°C
MDL编号: MFCD00001941
CAS号: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&vid=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %