氰乙酸叔丁酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: tert-Butyl 2-cyanoacetate
C1441-25ML C1441-250ML
TCIAC1441-25MLEA 0 CNY
TCIAC1441-25ML TCIAC1441-250ML
氰乙酸叔丁酯 ≥97.0% (by GC)
氰乙酸叔丁酯
分子式: C₇H₁₁NO₂
分子量: 141.17 g/mol
沸点: 108°C
闪点: 91°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001938
CAS号: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&vid=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %