油醇 >60.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
O0058-25ML O0058-500ML
TCIAO0058-25MLEA 0 CNY
TCIAO0058-25ML TCIAO0058-500ML
油醇 >60.0% (通过GC)
油醇
分子式: C₁₈H₃₆O
沸点: 207°C
溶点: 13…19 °C
密度: 0,85 g/cm³ (20 °C)
闪点: 189°C
MDL编号: MFCD00002993
CAS号: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 14,06831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5def11c849934f53c5dd8f8a783595d6350ce792&vid=5def11c849934f53c5dd8f8a783595d6350ce792&prid=web&clid=SAPDAM