油胺 >50.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 9-十八烯胺
O0059-25ML O0059-500ML
TCIAO0059-25MLEA 0 CNY
TCIAO0059-25ML TCIAO0059-500ML
油胺 >50.0% (by GC)
油胺
分子式: C₁₈H₃₇N
分子量: 267.5 g/mol
沸点: 364
溶点: 21
闪点: 158°C
MDL编号: MFCD00066507
CAS号: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
UN号: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&vid=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %