苯并噻唑 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B0092-25ML B0092-500ML
TCIAB0092-25MLEA 0 CNY
TCIAB0092-25ML TCIAB0092-500ML
苯并噻唑 ≥96.0% (通过GC)
苯并噻唑
分子式: C₇H₅NS
沸点: 231°C
密度: 1,246 g/cm³ (20 °C)
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00005775
CAS号: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&vid=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %