5-甲基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
M2234-25G
M2234-5G
TCIAM2234-25GEA
0
CNY
TCIAM2234-25G
TCIAM2234-5G
5-甲基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
5-甲基噻唑
分子式:
C₄H₅NS 沸点: 142°C 密度: 1,127 g/cm³ (20 °C) 闪点: 42°C |
MDL编号:
MFCD00005335 CAS号: 3581-89-3 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |