5-己烯酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 5-Hexenoicacid
H0875-25G H0875-5G
TCIAH0875-25GEA 0 CNY
TCIAH0875-25G TCIAH0875-5G
5-己烯酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-己烯酸
分子式: C₆H₁₀O₂
沸点: 203°C
溶点: –37 °C
密度: 0,961 g/cm³ (20 °C)
闪点: 104°C
MDL编号: MFCD00046558
CAS号: 1577-22-6
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&vid=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %