5-Chloro-2-methylindole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
C1761-1G C1761-5G
TCIAC1761-1GEA 0 CNY
TCIAC1761-1G TCIAC1761-5G
5-Chloro-2-methylindole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-Chloro-2-methylindole
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C