乙酰丙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 4-氧戊酸乙酯
L0120-25ML L0120-500ML
TCIAL0120-25MLEA 0 CNY
TCIAL0120-25ML TCIAL0120-500ML
乙酰丙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
乙酰丙酸乙酯
分子式: C₇H₁₂O₃
沸点: 93 °C (1013 hPa)
密度: 1,01 g/cm³ (20 °C)
闪点: 100°C
MDL编号: MFCD00009209
CAS号: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 14,03819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&vid=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %