乙酰丙酸丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Levulinic acid butyl ester, 4-Oxovaleric acid butyl ester, Butyl 4-oxovalerate
L0138-25ML L0138-500ML
TCIAL0138-25MLEA 0 CNY
TCIAL0138-25ML TCIAL0138-500ML
乙酰丙酸丁酯 ≥98.0% (by GC)
乙酰丙酸丁酯
分子式: C₉H₁₆O₃
沸点: 237°C
密度: 0,9975 g/cm³ (13 °C)
闪点: 120°C
MDL编号: MFCD00009449
CAS号: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&vid=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %