4-甲基噻唑 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
M0894-25G M0894-5G
TCIAM0894-25GEA 0 CNY
TCIAM0894-25G TCIAM0894-5G
4-甲基噻唑 ≥98.0% (by GC)
4-甲基噻唑
分子式: C₄H₅NS
分子量: 99.16 g/mol
沸点: 134°C
密度: 1.1187
闪点: 32°C
MDL编号: MFCD00005340
CAS号: 693-95-8
EINECS: 211-764-1
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&vid=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %