甲基硫脲嘧啶 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 6-甲基-2-硫脲嘧啶, MZU, 4-羟基-2-巯基-6-甲基嘧啶
M0443-25G M0443-500G
TCIAM0443-25GEA 0 CNY
TCIAM0443-25G TCIAM0443-500G
甲基硫脲嘧啶 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
甲基硫脲嘧啶
分子式: C₅H₆N₂OS
沸点: 351 °C (1013 hPa)
密度: 1,519 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00006040
CAS号: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 14,06128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&vid=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %