4-氟-2-(三氟甲基)苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
F0544-1G F0544-5G
TCIAF0544-1GEA 0 CNY
TCIAF0544-1G TCIAF0544-5G
4-氟-2-(三氟甲基)苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
4-氟-2-(三氟甲基)苯甲醛
分子式: C₈H₄F₄O
分子量: 192.11 g/mol
沸点: 114
密度: 1.4
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00061313
CAS号: 90176-80-0
UN号: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&vid=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %