4-溴-3,5-二甲基异噁唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3519-1G B3519-5G
TCIAB3519-1GEA 0 CNY
TCIAB3519-1G TCIAB3519-5G
4-溴-3,5-二甲基异噁唑 ≥98.0% (通过GC)
4-溴-3,5-二甲基异噁唑
分子式: C₅H₆BrNO
沸点: 75°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00068187
CAS号: 10558-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&vid=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %