4-Amino-6-chloropyrimidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
A2136-1G A2136-5G
TCIAA2136-1GEA 0 CNY
TCIAA2136-1G TCIAA2136-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %