4,5-二甲基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2142-25G D2142-5G
TCIAD2142-25GEA 0 CNY
TCIAD2142-25G TCIAD2142-5G
4,5-二甲基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
4,5-二甲基噻唑
分子式: C₅H₇NS
沸点: 159°C
密度: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
闪点: 51°C
MDL编号: MFCD00005336
CAS号: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&vid=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %