4-(溴甲基)苯甲酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α-溴对甲苯酸
B0845-25G B0845-5G
TCIAB0845-25GEA 0 CNY
TCIAB0845-25G TCIAB0845-5G
4-(溴甲基)苯甲酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(溴甲基)苯甲酸
分子式: C₈H₇BrO₂
分子量: 215.05 g/mol
沸点: 316
MDL编号: MFCD00002567
CAS号: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN号: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aea4d825d9bff982eb1655eb281126a1e9c20ff&vid=6aea4d825d9bff982eb1655eb281126a1e9c20ff&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency