4-(氨基甲基)吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-甲氨基吡啶
P0779-25G P0779-500G
TCIAP0779-25GEA 0 CNY
TCIAP0779-25G TCIAP0779-500G
4-(氨基甲基)吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(氨基甲基)吡啶
分子式: C₆H₈N₂
分子量: 108.14 g/mol
沸点: 230°C
溶点: -8
闪点: 104°C
MDL编号: MFCD00006449
CAS号: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&vid=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %