异戊酸丁酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B3718-25ML B3718-500ML
TCIAB3718-25MLEA 0 CNY
TCIAB3718-25ML TCIAB3718-500ML
异戊酸丁酯 ≥98.0% (通过GC)
异戊酸丁酯
分子式: C₉H₁₈O₂
沸点: 176°C
闪点: 53°C
MDL编号: MFCD00048775
CAS号: 109-19-3
EINECS: 203-654-7
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&vid=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %