异戊酸酐 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-甲基丁酸酐
I0199-25ML I0199-500ML
TCIAI0199-25MLEA 0 CNY
TCIAI0199-25ML TCIAI0199-500ML
异戊酸酐 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
异戊酸酐
分子式: C₁₀H₁₈O₃
沸点: 215°C
溶点: –65 °C
密度: 0,9327 g/cm³ (20 °C)
闪点: 91°C
MDL编号: MFCD00015051
CAS号: 1468-39-9
EINECS: 215-994-3
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e17a340d45f79e289dbfd9bdffa425d1dd908e6&vid=8e17a340d45f79e289dbfd9bdffa425d1dd908e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 99.0 %