3-溴呋喃 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
B2157-1G
B2157-5G
TCIAB2157-1GEA
0
CNY
TCIAB2157-1G
TCIAB2157-5G
3-溴呋喃 ≥98.0% (by GC)
3-溴呋喃
分子式:
C₄H₃BrO 沸点: 103 °C (1013 hPa) 密度: 1,6957 g/cm³ (0 °C) 闪点: 3°C 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00005347 CAS号: 22037-28-1 EINECS: 244-744-6 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |