3-溴呋喃 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
B2157-1G B2157-5G
TCIAB2157-1GEA 0 CNY
TCIAB2157-1G TCIAB2157-5G
3-溴呋喃 ≥98.0% (by GC)
3-溴呋喃
分子式: C₄H₃BrO
沸点: 103 °C (1013 hPa)
密度: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
闪点: 3°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00005347
CAS号: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&vid=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %