Deoxycholic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0315-25G C0315-100G
TCIAC0315-25GEA 0 CNY
TCIAC0315-25G TCIAC0315-100G
Deoxycholic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Deoxycholic acid
分子式: C₂₄H₄₀O₄
沸点: 504 °C (1013 hPa)
溶点: 190 °C
MDL编号: MFCD00003673
CAS号: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Merck Index: 14,02899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca18861cfbd70b5666ca9c54646edf11d8f8d0d&vid=fca18861cfbd70b5666ca9c54646edf11d8f8d0d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 178.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +54.0 to +58.0 deg (C=1, EtOH)