3,5-二甲基异噁唑 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
D1767-25ML D1767-250ML
TCIAD1767-25MLEA 0 CNY
TCIAD1767-25ML TCIAD1767-250ML
3,5-二甲基异噁唑 ≥99.0% (by GC)
3,5-二甲基异噁唑
分子式: C₅H₇NO
沸点: 141°C
密度: 0,98 g/cm³ (20 °C)
闪点: 31°C
MDL编号: MFCD00003156
CAS号: 300-87-8
EINECS: 206-100-2
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&vid=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %