3,5-双(三氟甲基)苯甲醛 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1751-25G B1751-5G
TCIAB1751-25GEA 0 CNY
TCIAB1751-25G TCIAB1751-5G
3,5-双(三氟甲基)苯甲醛 ≥95.0% (通过GC)
3,5-双(三氟甲基)苯甲醛
分子式: C₉H₄F₆O
沸点: 171°C
溶点: –2 °C
密度: 1,46 g/cm³ (20 °C)
闪点: 70°C
MDL编号: MFCD00010206
CAS号: 401-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&vid=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %