Methyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1943-25G M1943-5G
TCIAM1943-25GEA 0 CNY
TCIAM1943-25G TCIAM1943-5G
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
分子式: C₈H₈O₄
MDL编号: MFCD00016437
CAS号: 2150-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd0cb041201ecf2d41072ddf25d5463698d664e5&vid=fd0cb041201ecf2d41072ddf25d5463698d664e5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C