3,3-二甲基环己酮 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
D3495-1G D3495-5G
TCIAD3495-1GEA 0 CNY
TCIAD3495-1G TCIAD3495-5G
3,3-二甲基环己酮 97,0 GC_ASSAY_METHOD
3,3-二甲基环己酮
分子式: C₈H₁₄O
分子量: 126.2 g/mol
沸点: 175°C
溶点: 6
密度: 0.909
闪点: 59°C
MDL编号: MFCD00040178
CAS号: 2979-19-3
UN号: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&vid=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %