3-吡啶甲醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
P0555-25ML
P0555-500ML
TCIAP0555-25MLEA
0
CNY
TCIAP0555-25ML
TCIAP0555-500ML
3-吡啶甲醇 ≥98.0% (通过GC)
3-吡啶甲醇
分子式:
C₆H₇NO 沸点: 145°C 溶点: –7 °C 密度: 1,1357 g/cm³ (20 °C) 闪点: 157°C |
MDL编号:
MFCD00006407 CAS号: 100-55-0 EINECS: 202-864-6 Merck Index: 14,06527 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |