3-吡啶甲基胺 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P0762-25ML P0762-500ML
TCIAP0762-25MLEA 0 CNY
TCIAP0762-25ML TCIAP0762-500ML
3-吡啶甲基胺 ≥99.0% (通过GC)
3-吡啶甲基胺
分子式: C₆H₈N₂
沸点: 74°C
溶点: –21 °C
密度: 1,0712 g/cm³ (20 °C)
闪点: 100°C
MDL编号: MFCD00006412
CAS号: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&vid=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %