3-(2-Aminoethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
A1336-25G
A1336-5G
TCIAA1336-25GEA
0
CNY
TCIAA1336-25G
TCIAA1336-5G
3-(2-Aminoethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Aminoethyl)pyridine
分子式:
C₇H₁₀N₂ 分子量: 122.17 g/mol 沸点: 128°C |
MDL编号:
MFCD00191604 CAS号: 20173-24-4 UN号: 2735 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |