2-甲基呋喃 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0226-25ML M0226-500ML
TCIAM0226-25MLEA 0 CNY
TCIAM0226-25ML TCIAM0226-500ML
2-甲基呋喃 ≥98.0% (通过GC)
2-甲基呋喃
分子式: C₅H₆O
沸点: 63°C
溶点: –89 °C
密度: 0,927 g/cm³ (20 °C)
闪点: -30°C
MDL编号: MFCD00003248
CAS号: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN号: 2301
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&vid=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %