邻甲基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
邻甲苯甲酸甲酯
T0296-25ML
T0296-500ML
TCIAT0296-25MLEA
0
CNY
TCIAT0296-25ML
TCIAT0296-500ML
邻甲基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
邻甲基苯甲酸甲酯
分子式:
C₉H₁₀O₂ 分子量: 150.18 沸点: 213°C 溶点: -50 密度: 1.079 闪点: 82°C |
MDL编号:
MFCD00008428 CAS号: 89-71-4 EINECS: 201-932-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |