2-甲氧基-3-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M2191-1G M2191-5G
TCIAM2191-1GEA 0 CNY
TCIAM2191-1G TCIAM2191-5G
2-甲氧基-3-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2-甲氧基-3-(三氟甲基)吡啶
分子式: C₇H₆F₃NO
闪点: 47°C
MDL编号: MFCD00153202
CAS号: 121643-44-5
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&vid=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %