2-巯基苯并噻唑 ≥99.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
Warning
M0247-25G M0247-500G
TCIAM0247-25GEA 0 CNY
TCIAM0247-25G TCIAM0247-500G
2-巯基苯并噻唑 ≥99.0% (通过HPLC)
2-巯基苯并噻唑
分子式: C₇H₅NS₂
沸点: 302 °C (1013 hPa)
溶点: 177…182 °C
密度: 1,42 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005781
CAS号: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05868
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&vid=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
Solubility in hot Methanol transparency