2-氯-6-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
C1986-1G C1986-5G
TCIAC1986-1GEA 0 CNY
TCIAC1986-1G TCIAC1986-5G
2-氯-6-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2-氯-6-(三氟甲基)吡啶
分子式: C₆H₃ClF₃N
沸点: 78°C
MDL编号: MFCD00042226
CAS号: 39890-95-4
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&vid=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C