2-溴-6-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B3759-1G B3759-5G
TCIAB3759-1GEA 0 CNY
TCIAB3759-1G TCIAB3759-5G
2-溴-6-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2-溴-6-(三氟甲基)吡啶
分子式: C₆H₃BrF₃N
沸点: 96°C
MDL编号: MFCD00153087
CAS号: 189278-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad6b2706e473eb31af1c2cceb90d7d2ad874531&vid=7ad6b2706e473eb31af1c2cceb90d7d2ad874531&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C