2-溴-3-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B3179-1G B3179-5G
TCIAB3179-1GEA 0 CNY
TCIAB3179-1G TCIAB3179-5G
2-溴-3-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2-溴-3-(三氟甲基)吡啶
分子式: C₆H₃BrF₃N
沸点: 69°C
MDL编号: MFCD00153084
CAS号: 175205-82-0
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a52ac26f6c86d81a5e974a46d16d012337ff1e&vid=e8a52ac26f6c86d81a5e974a46d16d012337ff1e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C