2-氨基苯并噻唑 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A0277-25G A0277-500G
TCIAA0277-25GEA 0 CNY
TCIAA0277-25G TCIAA0277-500G
2-氨基苯并噻唑 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-氨基苯并噻唑
分子式: C₇H₆N₂S
沸点: 190 - 195 °C (0,05 -rr)
溶点: 127…130 °C
MDL编号: MFCD00005785
CAS号: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 14,00424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&vid=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C