2-氨基-4-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
A2168-1G
A2168-200MG
A2168-5G
TCIAA2168-1GEA
0
CNY
TCIAA2168-1G
TCIAA2168-200MG
TCIAA2168-5G
2-氨基-4-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-氨基-4-(三氟甲基)吡啶
分子式:
C₆H₅F₃N₂ |
MDL编号:
MFCD00077455 CAS号: 106447-97-6 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |