2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A0620-25G A0620-500G
TCIAA0620-25GEA 0 CNY
TCIAA0620-25G TCIAA0620-500G
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (通过滴定分析)
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
分子式: C₅H₁₃NO₂
沸点: 152°C
溶点: 39 °C
密度: 1,099 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00004680
CAS号: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 14,00439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&vid=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency