角鲨烯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 2,6,10,15,19,23-六甲基-2,6,10,14,18,22-廿四碳六烯
H0097-25ML H0097-500ML
TCIAH0097-25MLEA 0 CNY
TCIAH0097-25ML TCIAH0097-500ML
角鲨烯 ≥98.0% (by GC)
角鲨烯
分子式: C₃₀H₅₀
沸点: 252°C
溶点: -5°C
密度: 0,86 g/cm³ (20 °C)
闪点: 220°C
MDL编号: MFCD00008912
CAS号: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&vid=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %