2,4-二甲基噻唑 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1220-25ML
D1220-5ML
TCIAD1220-25MLEA
0
CNY
TCIAD1220-25ML
TCIAD1220-5ML
2,4-二甲基噻唑 ≥99.0% (by GC)
2,4-二甲基噻唑
分子式:
C₅H₇NS 沸点: 144 °C (1013 hPa) 密度: 1,0601 g/cm³ (15 °C) 闪点: 43°C |
MDL编号:
MFCD00014509 CAS号: 541-58-2 EINECS: 208-786-9 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |